(2S,5S)-1-[2-(1,3-Dioxolan-2-yl)phenyl]-2,5-dimethylphospholane 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
(2S,5S)-(+)-1-(2-(1,3-Dioxolan-2-yl)phenyl-2,5-dimethylphospholane, 2-{2-[(2S,5S)-2,5-Dimethylphospholan-1-yl]phenyl}-1,3-dioxolane, (2S,5S)-1-(2-(1,3-Dioxolan-2-yl)phenyl)-2,5-dimethylphospholane
435171000
ACRO435171000EA
47.6
EUR
ACRO435171000
(2S,5S)-1-[2-(1,3-Dioxolan-2-yl)phenyl]-2,5-dimethylphospholane 97%
(2S,5S)-1-[2-(1,3-Dioxolan-2-yl)phenyl]-2,5-dimethylphospholane
Formel:
C₁₅H₂₁O₂P Molecular Weight: 264,305 g/mol Dichte: 1,103 g/cm³ Flammpunkt: >110 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09265097 CAS-Nummer: 695816-47-8 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
NMR | ≥96.0 % |
HPLC | ≥96.0 % |