4-(Trifluoromethyl)phenylacetylene 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 4-Ethynylbenzotrifluoride, 4-Ethynyl-alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene, 1-ethynyl-4-(trifluoromethyl)benzene
435370050
ACRO435370050EA 194 EUR
ACRO435370050
4-(Trifluoromethyl)phenylacetylene 97%
4-(Trifluoromethyl)phenylacetylene
Formel: C₉H₅F₃
Molecular Weight: 170,134 g/mol
Siedepunkt: 58…60 °C (30Torr)
Flammpunkt: 21 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD01861903
CAS-Nummer: 705-31-7
UN: 1993
ADR: 3,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %