tert-Butylpropiolat 98%

Lieferant: Thermo Scientific
Achtung

Synonyme: Acetylencarbonsäure-tert-butylester, Propinsäure-tert-butylester, tert-Butylacetylencarboxylat, Propiolsäure-tert-butylester, 2-Propinsäure-tert-butylester

435390010
ACRO435390010EA 109 EUR
ACRO435390010
tert-Butylpropiolat 98%
tert-Butylpropiolat
Formel: C₇H₁₀O₂
Molecular Weight: 126,16 g/mol
Siedepunkt: 52…53 °C (27 mmHg)
Schmelzpunkt: 18…20 °C
Dichte: 0,92 g/cm³
Flammpunkt: 28 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00060100
CAS-Nummer: 13831-03-3
UN: 3272
ADR: 3,III

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
HPLC ≥97.5 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR