6-Indolcarbaldehyd 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Indol-6-carboxaldehyd
435510010
ACRO435510010EA
220
EUR
ACRO435510010
6-Indolcarbaldehyd 97%
6-Indolcarbaldehyd
Formel:
C₉H₇NO Molecular Weight: 145,16 g/mol Schmelzpunkt: 129…131 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02179596 CAS-Nummer: 1196-70-9 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Yellow to orange to brown Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 127 to 131 °C |
HPLC | ≥96.0 % |
Residue after evaporation | ≤0.001 % |