3-Aminophenylboronsäure Hydrochlorid 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
435530010
435530050
ACRO435530010EA
68.3
EUR
ACRO435530010
ACRO435530050
3-Aminophenylboronsäure Hydrochlorid 98%
3-Aminophenylboronsäure Hydrochlorid
Formel:
C₆H₉BClNO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00191748 CAS-Nummer: 85006-23-1 |