(R)-tert-Butyl(1,4-dihydroxybutan-2-yl)carbamate 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: (R)-2-Boc-Amino-Butane-1,4-Diol, (R)-tert-Butyl (1,4-dihydroxybutan-2-yl)carbamate, (R)-(+)-2-(BOC-Amino)-1,4-butanediol
435570050
ACRO435570050EA 163 EUR
ACRO435570050
(R)-tert-Butyl(1,4-dihydroxybutan-2-yl)carbamate 97%
(R)-tert-Butyl(1,4-dihydroxybutan-2-yl)carbamate
Formel: C₉H₁₉NO₄
Molecular Weight: 205,25 g/mol
Schmelzpunkt: 66,4…72.1 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08703679
CAS-Nummer: 397246-14-9
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 65 to 69 °C
GC ≥96.0 %
Enantiomeric excess ≥98.0 %
Specific optical rotation +7° to +9° (20 °C, 589 nm) (c=1, chloroform)