Chlor(diethyl)isopropylsilan 95+%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Diethylisopropylsilyl Chloride
435650250
ACRO435650250EA 717 EUR
ACRO435650250
Chlor(diethyl)isopropylsilan 95+%
Chlorodiethylisopropylsilane
Formel: C₇H₁₇ClSi
Molecular Weight: 164,75 g/mol
Dichte: 0,9 g/cm³
Flammpunkt: 38 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00191631
CAS-Nummer: 107149-56-4
UN: 2986
ADR: 8,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4370 to 1.4390 (20°C, 589 nm)
GC ≥95.0 %