Tetrakis(decyl)ammoniumbromid 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
435670100
435670500
ACRO435670100EA
201
EUR
ACRO435670100
ACRO435670500
Tetrakis(decyl)ammoniumbromid 98%
Formel:
C₄₀H₈₄BrN Schmelzpunkt: 88 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00043166 CAS-Nummer: 14937-42-9 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to light beige Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 86 to 90 °C |
Titration Argentometric | ≥97.5 % |