3-Amino-4-iod-1H-indazol 95%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Iodo-1H-indazol-3-amine
435750050
ACRO435750050EA 124 EUR
ACRO435750050
3-Amino-4-iod-1H-indazol 95%
3-Amino-4-iodo-1H-indazole
Formel: C₇H₆IN₃
Molecular Weight: 259,0471 g/mol
Schmelzpunkt: 150…152 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03426697
CAS-Nummer: 599191-73-8
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Off-white to brown Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 150 to 155 °C
HPLC ≥94.0 %