3-Amino-6-brom-1H-indazol 95%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
6-Bromo-1H-indazol-3-amine
435780050
ACRO435780050EA
207
EUR
ACRO435780050
3-Amino-6-brom-1H-indazol 95%
3-Amino-6-bromo-1H-indazole
Formel:
C₇H₆BrN₃ Molecular Weight: 212,05 g/mol Schmelzpunkt: 175…178 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD05665872 CAS-Nummer: 404827-77-6 UN: 2811 ADR: 6.1,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to light yellow Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 235 to 240 °C |
HPLC | ≥94.0 % |
Specific optical rotation | +40° to +44° (20 °C, 589 nm) (neat) |