3-Amino-5-iod-1H-indazol 95%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

435800010
ACRO435800010EA 180 EUR
ACRO435800010
3-Amino-5-iod-1H-indazol 95%
3-Amino-5-iodo-1H-indazole
Formel: C₇H₆IN₃
Molecular Weight: 259.05 g/mol
Schmelzpunkt: 182…188 °C (Zers.)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09261138
CAS-Nummer: 88805-76-9

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94.0 %
GC ≥96.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR