4-(Hydroxymethyl)-1,3-dioxolan-2-on  90%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
436170250
ACRO436170250EA 176 EUR
ACRO436170250
4-(Hydroxymethyl)-1,3-dioxolan-2-on  90%
Glycerol-1,2-carbonate
Formel: C₄H₆O₄
Siedepunkt: 142,5 °C (1 mmHg)
Dichte: 1,4 g/cm³
Flammpunkt: 110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00085561
CAS-Nummer: 931-40-8
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Elemental Analysis 48.8 to 59.6 % (O)