1,3,5-Trimethyl-2-vinylbenzol 95%

Lieferant: Thermo Scientific
Achtung

Synonyme: 1,3,5-Trimethyl-2-vinylbenzene, 2-Vinylmesitylene

436280050
ACRO436280050EA 81.1 EUR
ACRO436280050
1,3,5-Trimethyl-2-vinylbenzol 95%
2,4,6-Trimethylstyrene
Formel: C₁₁H₁₄
Molecular Weight: 146,23 g/mol
Siedepunkt: 209 °C
Dichte: 0,906 g/cm³
Flammpunkt: 75 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00008613
CAS-Nummer: 769-25-5

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94.0 %
Stabilizer ≤0.05 % tert-Butylcatechol

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR