5-Iodopyridin-2-ol 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Hydroxy-5-iodopyridine, 5-Iodopyridin-2(1H)-one
436370010
ACRO436370010EA 0 EUR
ACRO436370010
5-Iodopyridin-2-ol 97%
5-Iodopyridin-2-ol
Formel: C₅H₄INO
Schmelzpunkt: 186,7…190.1 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00234058
CAS-Nummer: 13472-79-2
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 186 to 191 °C
HPLC ≥96.0 %