(R)-1-Boc-3-hydroxypiperidin 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
436430050
ACRO436430050EA 276 EUR
ACRO436430050
(R)-1-Boc-3-hydroxypiperidin 97%
(R)-1-Boc-3-hydroxypiperidin
Formel: C₁₀H₁₉NO₃
Schmelzpunkt: 40…42 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04115306
CAS-Nummer: 143900-43-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to tan Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
Specific optical rotation -8.5° to -12.0° (20°C, 589 nm) (c=1 in CHCl3)