(S)-1-Boc-3-hydroxypiperidin 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
436440050
ACRO436440050EA
270
EUR
ACRO436440050
(S)-1-Boc-3-hydroxypiperidin 97%
(S)-1-Boc-3-hydroxypiperidin
Formel:
C₁₀H₁₉NO₃ Flammpunkt: 110 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04115307 CAS-Nummer: 143900-44-1 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to tan Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥96.0 % |
Specific optical rotation | +9° to +11° (20°C, 589 nm) (C=1 in chloroform) / +21° to +24° (20°C, 589 nm) (c=5 in MeOH) |