N-Methoxy-N-methylbenzamide 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
436560050
ACRO436560050EA 73.4 EUR
ACRO436560050
N-Methoxy-N-methylbenzamide 98%
N-Methoxy-N-methylbenzamide
Formel: C₉H₁₁NO₂
Siedepunkt: 85 °C (1 mmHg)
Flammpunkt: 113 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00075320
CAS-Nummer: 6919-61-5
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %