2-Methyl-2-propanyl-4-(aminomethyl)-1-piperidincarboxylat 97%

Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr

Synonyme: 4-(Aminomethyl)-1-tert-butoxycarbonylpiperidine, tert-Butyl 4-(aminomethyl)piperidine-1-carboxylate, tert-Butyl 4-(Aminomethyl)-1-piperidinecarboxylate, tert-Butyl 4-(aminomethyl)tetrahydropyridine-1(2H)- carboxylate, 4-(Aminomethyl)-1-Boc-piperidine, 4-(Aminomethyl)-1-piperidinecarboxylic acid tert-Butyl ester, 1-Boc-4-(Aminomethyl)piperidine

436610050
ACRO436610050EA 111 EUR
ACRO436610050
2-Methyl-2-propanyl-4-(aminomethyl)-1-piperidincarboxylat 97%
1-Boc-4-(aminomethyl)piperidine
Formel: C₁₁H₂₂N₂O₂
Molecular Weight: 214,31 g/mol
Siedepunkt: 237…238 °C (760 mmHg)
Dichte: 1,013 g/cm³
Flammpunkt: >100 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01076207
CAS-Nummer: 144222-22-0
UN: 2735
ADR: 8,III

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Colorless to yellow Liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR