(R)-(-)-tert-Leucinol 98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
D-tert-Leucinol, (2S)-2-Amino-3,3-dimethyl-1-hydroxybutane, (R)-2-Amino-3,3-dimethylbutan-1-ol
436671000
ACRO436671000EA
111
EUR
ACRO436671000
(R)-(-)-tert-Leucinol 98%
(R)-(-)-tert-Leucinol
Formel:
C₆H₁₅NO Molecular Weight: 117,19 g/mol Siedepunkt: 70 °C (,5hPa) Dichte: 0,9 g/cm³ Flammpunkt: 90 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD01076574 CAS-Nummer: 112245-09-7 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Colorless to yellow Liquid or low melting solid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥97.5 % |
Specific optical rotation | -34° to -40° (20°C, 589 nm) (c=0.7, ethanol) |