3-Chloro-4-methylbenzaldehyde 97%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

Synonyme: 3-(5,6,6-Trimethyl-2-norbornyl)-cyclohexanol, isobornylcyclohexanol, 2-Chloro-4-formyltoluene

436690010 436690050
ACRO436690010EA 46.8 EUR
ACRO436690010 ACRO436690050
3-Chloro-4-methylbenzaldehyde 97%
3-Chloro-4-methylbenzaldehyde
Formel: C₈H₇ClO
Molecular Weight: 154.593 g/mol
Siedepunkt: 232 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 37…31 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06411284
CAS-Nummer: 3411-03-8

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Colorless to white Liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR