Nickel 99.995% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden), Pulver
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
436780500
ACRO436780500EA 95.2 EUR
ACRO436780500
Nickel 99.995% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden), Pulver
Nickel
Formel: Ni
Siedepunkt: 3007 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1455 °C
Dichte: 8,9 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011137
CAS-Nummer: 7440-02-0
UN: 3089
ADR: 4.1,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Black Powder
Total trace metal impurities ≤50 ppm