Natriumcarbonat 99.999% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden)

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

Synonyme: wasserfreie Soda

436800050 436800250
ACRO436800050EA 45.2 EUR
ACRO436800050 ACRO436800250
Natriumcarbonat 99.999% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden)
Natriumcarbonat
Formel: Na₂CO₃
Molecular Weight: 105.99 g/mol
Siedepunkt: 1600 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 851 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003494
CAS-Nummer: 497-19-8
Merck Index: 14,08596
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9a6ff30f1487cdef86add98b38bfa8eb3dac14f6&vid=c5b129b7acb5c897b9d970ea3130d61fb1934b54&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White Crystalline powder
Total trace metal impurities ≤10 ppm


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR