Eisen(III)-nitrat Nonahydrat 99.9995% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden)

Lieferant: Thermo Scientific
Achtung

Synonyme: Eisentrinitrat Nonahydrat

436810250
ACRO436810250EA 214 EUR
ACRO436810250
Eisen(III)-nitrat Nonahydrat 99.9995% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden)
Eisen (III) nitrat Nonahydrat
Formel: Fe(NO₃)₃·9H₂O
Molecular Weight: 404 g/mol
Siedepunkt: 125 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 47 °C
Dichte: 1,68 g/cm³
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149708
CAS-Nummer: 7782-61-8
UN: 1466
ADR: 5.1,III

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Off-white to violet to purple Crystals
Titration Iodometric 13.5 to 14.2 % (Fe)
Total trace metal impurities ≤5 ppm

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR