Monoethylsuccinat 95%

Lieferant: Thermo Scientific
Achtung

Synonyme: Ethyl hydrogen succinate, 4-Ethoxy-4-oxobutanoic acid, mono-Ethyl succinate

436880050
ACRO436880050EA 64.5 EUR
ACRO436880050
Monoethylsuccinat 95%
Monoethylsuccinat
Formel: C₆H₁₀O₄
Molecular Weight: 146,14 g/mol
Schmelzpunkt: 8 °C
Dichte: 1,141 g/cm³
Flammpunkt: >113 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00053346
CAS-Nummer: 1070-34-4

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94.0 %
Elemental Analysis 41.2 to 46.4 % (O)

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR