Aluminium 99.9995% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden), Perlen

Lieferant: Thermo Scientific

Synonyme: Aluminum

437070250
ACRO437070250EA 297 EUR
ACRO437070250
Aluminium 99.9995% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden), Perlen
Aluminium
Formel: Al
Molecular Weight: 26,98 g/mol
Siedepunkt: 2327 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 660 °C
Dichte: 2,7 g/cm³
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00134029
CAS-Nummer: 7429-90-5

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Silver grey Shots
Total trace metal impurities ≤5 ppm

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR