Gold(III)chlorid 99.99+% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
437080010 437080050
ACRO437080010EA 284 EUR
ACRO437080010 ACRO437080050
Gold(III)chlorid 99.99+% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden)
Gold(III)chlorid
Formel: AuCl₃
Schmelzpunkt: 254 °C
Dichte: 4,3 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00014172
CAS-Nummer: 13453-07-1
ADR: 8,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Red to brown Crystalline powder or crystals
Assay 63.0 to 66.9 % (Au)
Total trace metal impurities ≤100 ppm