Eisen 99.99% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden), Granulat

Lieferant: Thermo Fisher Scientific

437110050 437110250
ACRO437110050EA 47.4 EUR
ACRO437110050 ACRO437110250
Eisen 99.99% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden), Granulat
Iron
Formel: Fe
Molecular Weight: 55.85 g/mol
Siedepunkt: 3000 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 1535 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010999
CAS-Nummer: 7439-89-6
Merck Index: 13,05109

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Silver grey Granules
Particle size 0.5 to 1 mm
Total trace metal impurities ≤100 ppm


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR