Gold 99.99% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden), Perlen

Lieferant: Thermo Fisher Scientific

Synonyme: Aurum

437140010 437140050
ACRO437140010EA 287 EUR
ACRO437140010 ACRO437140050
Gold 99.99% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden), Perlen
Gold
Formel: Au
Molecular Weight: 196.97 g/mol
Siedepunkt: 2800 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 1065 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003436
CAS-Nummer: 7440-57-5
Merck Index: 12,04526

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Golden Beads or pellets
Total trace metal impurities ≤100 ppm


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR