Tetrachlorgold(III)säure Hydrat 99.999% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden)

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

Synonyme: Tetrachlorgoldsäure Hydrat, Hydrogentetrachloroaurat(III) Hydrat

437170010 437170050
ACRO437170010EA 163 EUR
ACRO437170010 ACRO437170050
Tetrachlorgold(III)säure Hydrat 99.999% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden)
Tetrachlorgold(III)säure Hydrat
Formel: HAuCl₄·H₂O
Molecular Weight: 357.8 g/mol
Schmelzpunkt: 30 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00149903
CAS-Nummer: 27988-77-8
UN: 3260
ADR: 8 II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Yellow to orange Crystals
Assay 49 to 51 % (Au)
Total trace metal impurities ≤10 ppm


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR