5-Bromo-2-methoxypyridine-3-carboxaldehyde 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 5-Bromo-2-methoxynicotinaldehyde
437390050
ACRO437390050EA 510 EUR
ACRO437390050
5-Bromo-2-methoxypyridine-3-carboxaldehyde 97%
5-Bromo-2-methoxypyridine-3-carboxaldehyde
Formel: C₇H₆BrNO₂
Molecular Weight: 216,034 g/mol
Schmelzpunkt: 102…104 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD05663521
CAS-Nummer: 103058-87-3
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %