3-Brom-5-fluorpyridin 97%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

437420010 437420050
ACRO437420010EA 38.6 EUR
ACRO437420010 ACRO437420050
3-Brom-5-fluorpyridin 97%
3-Bromo-5-fluoropyridine
Formel: C₅H₃BrFN
Molecular Weight: 175.99 g/mol
Siedepunkt: 78 °C (11Torr)
Schmelzpunkt: 24…28 °C
Flammpunkt: 62 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04112555
CAS-Nummer: 407-20-5

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Colorless to white Liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR