(S)-3-(Aminomethyl)-1-Boc-piperidin 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
437470010
437470050
ACRO437470010EA
159
EUR
ACRO437470010
ACRO437470050
(S)-3-(Aminomethyl)-1-Boc-piperidin 97%
(S)-3-(Aminomethyl)-1-Boc-piperidin
Formel:
C₁₁H₂₂N₂O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03839877 CAS-Nummer: 140645-24-5 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥96.0 % |
Specific optical rotation | -10° to -20° (20°C, 589 nm) (c=1, methanol) |