(±)-3-(Boc-amino)piperidin 97%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

Synonyme: tert-Butyl piperidin-3-ylcarbamate, 3-Aminopiperidine, 3-BOC protected

437510010 437510050
ACRO437510010EA 44.8 EUR
ACRO437510010 ACRO437510050
(±)-3-(Boc-amino)piperidin 97%
(±)-3-(Boc-amino)piperidin
Formel: C₁₀H₂₀N₂O₂
Schmelzpunkt: 104,6…112.6 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03839941
CAS-Nummer: 172603-05-3

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR