2-Methyl-2-propanyl-2-(hydroxymethyl)-1-piperidincarboxylat 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
tert-Butyl 2-(hydroxymethyl)piperidine-1-carboxylate, 1-Boc-2-hydroxymethylpiperidine, Tert-Butyl 2-(Hydroxymethyl)Tetrahydro-1(2H)-Pyridinecarboxylate, (±)-1-Boc-2-(hydroxymethyl)piperidine, BOC-2-piperidylmethanol
437520100
ACRO437520100EA
192
EUR
ACRO437520100
2-Methyl-2-propanyl-2-(hydroxymethyl)-1-piperidincarboxylat 97%
tert-Butyl-2-(hydroxymethyl)piperidine-1-carboxylate
Formel:
C₁₁H₂₁NO₃ Molecular Weight: 215,293 g/mol Schmelzpunkt: 74,4…75.7 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04114966 CAS-Nummer: 157634-00-9 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to light yellow Powder or crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 73 to 77 °C |
GC | ≥96.0 % |