4-Methyl-1-naphthalinboronsäure 96%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
437530100
ACRO437530100EA
207
EUR
ACRO437530100
4-Methyl-1-naphthalinboronsäure 96%
4-Methyl-1-naphthaleneboronic acid
Formel:
C₁₁H₁₁BO₂ Molecular Weight: 186,02 g/mol Schmelzpunkt: 224…228 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01632204 CAS-Nummer: 103986-53-4 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to off-white Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥95.0 % |