3-Amino-2-methylpyridin 97%

Lieferant: Thermo Scientific
Achtung

Synonyme: 2-Methylpyridin-3-amin, 3-Amino-2-picolin, 2-Methyl-3-pyridylamin

437630010
ACRO437630010EA 173 EUR
ACRO437630010
3-Amino-2-methylpyridin 97%
3-Amino-2-methylpyridin
Formel: C₆H₈N₂
Molecular Weight: 108,14 g/mol
Schmelzpunkt: 116…118 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03788195
CAS-Nummer: 3430-10-2
ADR: 6.1,III

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White to tan Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 114 to 119 °C
GC ≥96.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR