1-Benzyloxy-3-brombenzol 96%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 3-Benzyloxybromobenzene, 1-(Benzyloxy)-3-bromobenzene
437790100 437790500
ACRO437790100EA 52.8 EUR
ACRO437790100 ACRO437790500
1-Benzyloxy-3-brombenzol 96%
1-Benzyloxy-3-brombenzol
Formel: C₁₃H₁₁BrO
Molecular Weight: 263.13
Schmelzpunkt: 60…62 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00155065
CAS-Nummer: 53087-13-1
UN: 3077
ADR: 9 III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 59 to 64 °C
GC ≥95.0 %