3-Fluorbenzolsulfonamid 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
437840010
ACRO437840010EA 95 EUR
ACRO437840010
3-Fluorbenzolsulfonamid 97%
3-Fluorbenzolsulfonamid
Formel: C₆H₆FNO₂S
Schmelzpunkt: 131,1…132.7 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00042284
CAS-Nummer: 1524-40-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 128.0 to 134.0 °C
HPLC ≥96.0 %