O-(Tetrahydropyran-2-yl)-hydroxylamine 96%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

Synonyme: 2-(Aminooxy)tetrahydro-2H-pyran, N-(2-tetrahydropyranyloxy)amine, O-(Tetrahydro-2H-pyran-2-yl)hydroxylamine

437850010
ACRO437850010EA 65.1 EUR
ACRO437850010
O-(Tetrahydropyran-2-yl)-hydroxylamine 96%
O-(Tetrahydropyran-2-yl)-hydroxylamine
Formel: C₅H₁₁NO₂
Schmelzpunkt: 32,7…37 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01321374
CAS-Nummer: 6723-30-4

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 32 to 38 °C
Water ≤1.0 %
GC ≥95.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR