4-Chlor-2,5-dimethoxyanilin 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 2,5-Dimethoxy-4-chloroaniline
437861000
ACRO437861000EA 46.5 EUR
ACRO437861000
4-Chlor-2,5-dimethoxyanilin 97%
4-Chlor-2,5-dimethoxyanilin
Formel: C₈H₁₀ClNO₂
Molecular Weight: 187,63 g/mol
Schmelzpunkt: 118…120 °C
Flammpunkt: 163 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00014893
CAS-Nummer: 6358-64-1
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Off-white to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 118 to 120 °C
HPLC ≥96.0 %