4-Benzyloxy-2-hydroxypyridin 98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Benzyloxy-2(1H)-pyridone
438090050
ACRO438090050EA
166
EUR
ACRO438090050
4-Benzyloxy-2-hydroxypyridin 98%
4-Benzyloxy-2-hydroxypyridin
Formel:
C₁₂H₁₁NO₂ Molecular Weight: 201,22 g/mol Schmelzpunkt: 199,7…201.7 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00191783 CAS-Nummer: 53937-02-3 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Yellow to orange to brown Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 199 to 203 °C |
HPLC | ≥97.5 % |