3,5-Di-tert-butylbenzoesäure 99%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
438220050
ACRO438220050EA
106
EUR
ACRO438220050
3,5-Di-tert-butylbenzoesäure 99%
3,5-Di-tert-butylbenzoesäure
Formel:
C₁₅H₂₂O₂ Molecular Weight: 234,34 g/mol Schmelzpunkt: 170…173 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00082727 CAS-Nummer: 16225-26-6 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to off-white Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 170 to 175 °C |
HPLC | ≥98.5 % |