2-Methyl-2-phenylpropanenitrile 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
438250010 438250050
ACRO438250010EA 68.6 EUR
ACRO438250010 ACRO438250050
2-Methyl-2-phenylpropanenitrile 97%
2-Methyl-2-phenylpropanenitrile
Formel: C₁₀H₁₁N
Siedepunkt: 54…56 °C (1 mmHg)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00099614
CAS-Nummer: 1195-98-8
UN: 3276
ADR: 6.1,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %