1,4-Dioxan-2,3-diol 98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2,3-Dihydroxy-1,4-dioxane
438370050
ACRO438370050EA
93.9
EUR
ACRO438370050
1,4-Dioxan-2,3-diol 98%
1,4-Dioxane-2,3-diol
Formel:
C₄H₈O₄ Molecular Weight: 120,10 g/mol Schmelzpunkt: 92…94 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00006572 CAS-Nummer: 4845-50-5 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to off-white Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Elemental Analysis | 39.10 to 41.10 % (C) |