Boc-L-alaninal 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
438470010
ACRO438470010EA 188 EUR
ACRO438470010
Boc-L-alaninal 98%
Boc-L-alaninal
Formel: C₈H₁₅NO₃
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00143786
CAS-Nummer: 79069-50-4
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
Specific optical rotation -29° to -39° (20°C, 589 nm) (C=2 in methanol)