3-Ethinylthiophen 96%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
438580010
438580050
ACRO438580010EA
66.8
EUR
ACRO438580010
ACRO438580050
3-Ethinylthiophen 96%
3-Ethynylthiophene
Formel:
C₆H₄S Siedepunkt: 152…154 °C (760 mmHg) Dichte: 1,098 g/cm³ Flammpunkt: 46 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD04039973 CAS-Nummer: 67237-53-0 UN: 1993 ADR: 3,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Colorless to yellow to orange Liquid (May darken on storage) |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥95.0 % |