tert-Butyl-3-(trifluoromethylsulphonyloxy)-8-azabicyclo[3.2.1]oct-3-ene-8-carboxylate 95%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
8-Azabicyclo[3.2.1]oct-2-ene-8-carboxylic acid,3-[[(trifluoromethyl)sulphonyl]oxy]-, 1,1-dimethylethyl ester, 3-(trifluoromethylsulphonyloxy)-8-azabicyclo[3.2.1]oct-3-ene-8-carboxylic acid tert-butyl ester, 8-Boc-3-(trifluoromethylsulphonyloxy)-8-azabicyclo[3.2.1]oct-3-ene
438590010
ACRO438590010EA
154
EUR
ACRO438590010
tert-Butyl-3-(trifluoromethylsulphonyloxy)-8-azabicyclo[3.2.1]oct-3-ene-8-carboxylate 95%
tert-Butyl-3-(trifluoromethylsulphonyloxy)-8-azabicyclo[3.2.1]oct-3-ene-8-carboxylate
Formel:
C₁₃H₁₈F₃NO₅S Molecular Weight: 357,344 g/mol Schmelzpunkt: 36…40 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD14635483 CAS-Nummer: 185099-68-7 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to off-white Crystalline powder or low melting solid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥94.0 % |