3-(4-Methylphenyl)-1H-pyrazol-5-amin 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 5-Amino-3-(4-methylphenyl)pyrazole, 3-Amino-5-(4-methylphenyl)-1H-pyrazole, 3-Amino-5-p-Tolylpyrazole, 5-(p-Tolyl)-1H-pyrazol-3-amine
438800050
ACRO438800050EA 174 EUR
ACRO438800050
3-(4-Methylphenyl)-1H-pyrazol-5-amin 97%
3-(4-Methylphenyl)-1H-pyrazol-5-amin
Formel: C₁₀H₁₁N₃
Molecular Weight: 173,2 g/mol
Schmelzpunkt: 152,3…153.3 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00084887
CAS-Nummer: 78597-54-3
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 150 to 154 °C
HPLC ≥96.0 %