Boc-Lys(Fmoc)-OH 99%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
N-epsilon-FMOC-N-alpha-BOC-L-Lysine
439080050
ACRO439080050EA
135
EUR
ACRO439080050
Boc-Lys(Fmoc)-OH 99%
Boc-Lys(Fmoc)-OH
Formel:
C₂₆H₃₂N₂O₆ Molecular Weight: 468,55 g/mol Schmelzpunkt: 135…138 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00062032 CAS-Nummer: 84624-27-1 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥98.5 % |
Specific optical rotation | +2.3° to +4.3° (20°C, 589 nm) (c=1 in Ethyl acetate) |