(±)-Boc-α-phosphonoglycintrimethylester 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Methyl 2-((tert-butoxycarbonyl)amino)-2-(dimethoxyphosphoryl)acetate
439210010
439210050
ACRO439210010EA
45.6
EUR
ACRO439210010
ACRO439210050
(±)-Boc-α-phosphonoglycintrimethylester 97%
(±)-Boc-α-phosphonoglycintrimethylester
Formel:
C₁₀H₂₀NO₇P Schmelzpunkt: 69,7…71.6 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02178893 CAS-Nummer: 89524-98-1 UN: 2811 ADR: 6.1,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to off-white Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥96.0 % |